Learn More
Polivinilpirrolidona, P.M. medio 1 300 000, K85-95, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Polyvinylpyrrolidone |
Color | Crema-blanco a blanco |
Nombre de nota | Average M.W. 1.300.000, K85-95 |
pH | 4 to 7 (5% aq. soln.) |
Forma física | Polvo |
Índice Merck | 15, 7814 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether |
Cantidad | 500 g |
Porcentaje de pureza | 12 to 12.8% (nitrogen) |
Identificación | positive |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468894 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 227470010,227470025,227475000,227470250 |
A0459306 | Certificado de análisis | 13/01/2025 | 227470010,227470025,227475000,227470250 |
A0450738 | Certificado de análisis | 26/02/2024 | 227470010,227470025,227475000,227470250 |
A0459306 | Certificado de análisis | 15/01/2024 | 227470010,227470025,227475000,227470250 |
A0448628 | Certificado de análisis | 25/12/2023 | 227470010,227470025,227475000,227470250 |
Seguridad y manipulación
- Polyvinylpyrrolidone, average M.W. 1.300.000
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%