Learn More
Bohlender™ Acoplamientos de agitadores Globe de BOLA™ POM
Utilice estos acoplamientos con centrífugas a velocidades de hasta 1,200 vueltas por minuto. Los acoplamientos de agitadores Globle Bohlender™ BOLA™ incluyen una buena fuerza mecánica y una potente transmisión de hasta 300 Ncm.
Marca:  Bohlender™ C398-08
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10044374
  • 133.56€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fuerzas centrífugas muy bajas debido a su bajo peso.
  • Adecuado para rotación hacia la izquierda y hacia la derecha (excepto para rosca GL 10: no es posible la rotación hacia la izquierda).
  • Sin resonancia.
  • Montaje sencillo mediante juntas de tornillo con anillos de fijación.
  • El usuario puede acortar el pivote (longitud 90 mm)
  • Desalineación máxima de los ejes 10 mm
Especificaciones
Especificaciones
6,5 mm
190 mm
Agitador con acoplamiento
Ideal para compensar el desajuste de ejes entre el agitador y el eje del agitador
1 Paq.