Learn More
Bohlender™ Acoplamientos de agitadores Globe de BOLA™ POM
Utilice estos acoplamientos con centrífugas a velocidades de hasta 1,200 vueltas por minuto. Los acoplamientos de agitadores Globle Bohlender™ BOLA™ incluyen una buena fuerza mecánica y una potente transmisión de hasta 300 Ncm.
133.56€ - 382.66€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para compensar el desajuste de ejes entre el agitador y el eje del agitador |
---|---|
Cantidad | 1/pack |
Tipo | Agitador con acoplamiento |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10632543
|
Bohlender™
C399-12 |
SW 8 mm. |
382.66€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10050152
|
Bohlender™
C398-12 |
8 mm |
252.28€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10044374
|
Bohlender™
C398-08 |
6,5 mm |
133.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fuerzas centrífugas muy bajas debido al bajo peso
- Aptos para rotación con la mano derecha o izquierda (excepto para rosca GL 10: no es posible girar con la mano izquierda)
- Sin resonancia
- Montaje sencillo mediante uniones de rosca con anillos de fijación
- El usuario puede acortar el giro (longitud de 90 mm)
- Desalineación máxima de ejes de 10 mm
Especificaciones
Ideal para compensar el desajuste de ejes entre el agitador y el eje del agitador | |
1/pack | |
Agitador con acoplamiento |