Learn More
Rogo-Sampaic Embudos Buchner de porcelana
Excelentes para separar líquidos de sólidos en el laboratorio. Los embudos Buchner de porcelana proporcionan un método de filtración asistida con presión rápida y sencilla.
Marca:  Rogo-Sampaic PNF018
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11717345
  • 1560.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Porcelana blanca
  • Disponibles para una amplia gama de volúmenes y diámetros de filtro
  • Las aplicaciones incluyen la recogida de compuestos recristalizados
  • Excelente resistencia química y a térmica
Especificaciones
Especificaciones
10 l
320 mm
133 mm
Embudo Buchner
Porcelana
320 mm
1Cada una
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Rogo-Sampaic Embudos Buchner de porcelana > Diámetro de la placa: 320mm; capacidad: 10 l