Learn More
BRAND™ Placa de desecadores de porcelana
Fabricación de porcelana. Puede utilizarse con desecadores de vidrio o de plástico.
Marca:  BRAND™ 65975
131.37 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.54000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10019710
  • 153.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricación de porcelana
  • Para su uso con desecadores de vidrio o plástico
  • Orificio central de aprox. 20 mm de diám.
  • Pequeñas perforaciones de aprox. 5 mm de diám.
Especificaciones
Especificaciones
Placa de desecador
1 unidad
Para desecadores
190 mm
Porcelana
Piezas y accesorios de repuesto