Learn More
BRAND™ Placa de desecadores de porcelana
Fabricación de porcelana. Puede utilizarse con desecadores de vidrio o de plástico.
76.10€ - 177.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Placa de desecador |
---|---|
N.° por paquete | 1 unidad |
Material | Porcelana |
Para utilizar con (equipo) | Para desecadores |
Incluye | Piezas y accesorios de repuesto |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10589151
|
BRAND™
65965 |
140 mm |
76.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10019710
|
BRAND™
65975 |
190 mm |
153.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10044201
|
BRAND™
65980 |
235 mm |
177.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricación de porcelana
- Para su uso con desecadores de vidrio o plástico
- Orificio central de aprox. 20 mm de diám.
- Pequeñas perforaciones de aprox. 5 mm de diám.
Especificaciones
Placa de desecador | |
Porcelana | |
Piezas y accesorios de repuesto |
1 unidad | |
Para desecadores |