Learn More
Haldenwanger™ Placas de evaporación de porcelana
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Las placas de evaporación de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
Marca: Haldenwanger™ L 888/6
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
- Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
- Incluye boquilla para facilitar el vertido
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100.
Especificaciones
Plano | |
Porcelana | |
Placa de evaporación | |
Boquilla | |
27 mm |
270 ml | |
Redondo | |
Laboratorios | |
Suave | |
125 mm |
Título del producto
Haldenwanger™ Placas de evaporación de porcelana > Capacidad: 270ml; Altura: 125mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido