Learn More
Karl Hecht™ Porcelain Half-Round Evaporating Dishes
Glazed inside and outside for an exceptionally smooth finish.
Marca: Karl Hecht™ 47000008
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- With spout
- Porcelain construction
- DIN 12903
- Available in a range of capacities
Especificaciones
Half-round | |
75 mL | |
Round | |
Glazed | |
80 mm |
Plano | |
Porcelana | |
Placa de evaporación | |
34 mm |