Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Ultra Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin is a bioprocess high-performance resin engineered for improved impurity removal during large-scale downstream purification of biomolecules.
Marca:  Thermo Scientific™ A32568
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18426758
  • 970.00€ / 50 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Benzyl Ultra Resin
50 μm
Room Temperature
High-Density Benzyl/Aromatic
50 mL
Store at room temperature.
POROS™
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Ultra Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin > 50 mL