Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Ultra Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin is a bioprocess high-performance resin engineered for improved impurity removal during large-scale downstream purification of biomolecules.
683.00€ - 5610.00€
Especificaciones
Tipo de producto Benzyl Ultra Resin
Tamaño de partículas 50 μm
Contenido y almacenamiento Store at room temperature.
Condiciones de envío Room Temperature
Línea de productos POROS™
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18486818
Ver documentos
Thermo Scientific™
A32569
25 mL
683.00€
25 ml
18426758
Ver documentos
Thermo Scientific™
A32568
50 mL
970.00€
50 ml
18745445
Ver documentos
Thermo Scientific™
A32567
250 mL
1800.00€
250 ml
18466728
Ver documentos
Thermo Scientific™
A32566
1 L
5610.00€
1000 ml
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Benzyl Ultra Resin
Store at room temperature.
POROS™
50 μm
Room Temperature
High-Density Benzyl/Aromatic
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Ultra Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin