Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Ultra Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin is a bioprocess high-performance resin engineered for improved impurity removal during large-scale downstream purification of biomolecules.
Marca:  Thermo Scientific™ A32566
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18466728
  • 5610.00€ / 1000 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Benzyl Ultra Resin
50 μm
Room Temperature
High-Density Benzyl/Aromatic
1 L
Store at room temperature.
POROS™
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteHBZU-163 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2024 Catalog Number
Número de loteHBZU-162 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/03/2022 Catalog Number
Número de loteHBZU-158 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/12/2020 Catalog Number
Número de loteHBZU-157 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/05/2020 Catalog Number
Número de loteHBZU-155 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/05/2019 Catalog Number
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Ultra Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin > 1 L