Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Ultra Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin is a bioprocess high-performance resin engineered for improved impurity removal during large-scale downstream purification of biomolecules.
Marca:  Thermo Scientific™ A32569
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18486818
  • 683.00€ / 25 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Benzyl Ultra Resin
50 μm
Room Temperature
High-Density Benzyl/Aromatic
25 mL
Store at room temperature.
POROS™
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteHBZU-163 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/01/2025 Catalog Number
Número de loteHBZU-158 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/10/2020 Catalog Number
Número de loteHBZU-157 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2020 Catalog Number
Número de loteHBZU-155 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/09/2018 Catalog Number
Número de loteHBZU-154 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/09/2018 Catalog Number
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Ultra Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin > 25 mL