Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin is designed for the purification and isolation of mRNA from in vitro transcription (IVT) manufacturing processes.
Marca:  Thermo Scientific™ A48606
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18446718
  • 3320.00€ / 25 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
>2 mg mRNA per mL of resin
Store at 2°C to 8°C.
50 μm
POROS™
mRNA
Poly(dT) 25mer with proprietary linker
Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Wet Ice
Suspensión líquida
25 mL
Bulk Resin
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin > 25 mL