Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin is designed for the purification and isolation of mRNA from in vitro transcription (IVT) manufacturing processes.
Marca:  Thermo Scientific™ A47382
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18446768
  • 6510.00€ / 50 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
>2 mg mRNA per mL of resin
Store at 2°C to 8°C.
50 μm
POROS™
mRNA
Poly(dT) 25mer with proprietary linker
Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Wet Ice
Suspensión líquida
50 mL
Bulk Resin
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteODT25-017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/12/2024 Catalog NumberA47382
Número de loteODT25-016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/06/2024 Catalog NumberA47382
Número de loteODT25-011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/03/2022 Catalog NumberA47382
Número de loteODT25-005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/05/2021 Catalog NumberA47382
Número de loteODT25-004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/06/2020 Catalog NumberA47382
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin > 50 mL