Learn More
Ohaus™ Balanza electrónica portátil
Produce resultados de pesaje precisos y fiables en una balanza práctica y compacta. Las balanzas portátiles Ohaus™ Traveler™ se han diseñado con un exclusivo cortavientos que ofrece capacidad de pesaje durante su uso y se pueden apilar para su almacenamiento. Disponibles en diversas capacidades.
Marca: Ohaus™ 72202487
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El exclusivo protector contra turbulencias del modelo Traveler™ es lo que diferencia a esta balanza portátil. El diseño de pesaje protege de las disrupciones a la célula de carga para garantizar la precisión del pesaje. Con la combinación correcta de rendimiento y características, el modelo Traveler es un gran valor para todas las aplicaciones básicas de pesaje.
- Protector contra turbulencias: Diseñado con una pieza central fácil de retirar que protege en entornos difíciles manteniendo la velocidad de pesaje
- Apilable: El diseño exclusivo del protector contra turbulencias se ha diseñado teniendo en cuenta el almacenamiento y permite apilar las balanzas cuando no se utilizan
- Bandeja para pesar integrada: Se puede retirar la pieza central del protector contra turbulencias para convertirlo en una bandeja al darle la vuelta ’
- Conectividad USB o RS232: Diseñado con opciones de interfaz fáciles de instalar que proporcionan un resultado transmitido a una impresora Ohaus o a un ordenador
- Batería o alimentación de CA: Utiliza cuatro (4) pilas AA con desconexión automática o también puede funcionar con la fuente de alimentación de CA incluida
Especificaciones
OIML F2 o ASTM Clase 4 | |
Balanza electrónica, TA3001 | |
LCD | |
Gramo, Newton | |
Protector contra turbulencias, adaptador de CA, pesar debajo del gancho, bloqueo para transporte, abrazadera de seguridad, interruptor de bloqueo manual | |
Carcasa de ABS, plato de acero inoxidable | |
Cuadrada | |
3 s | |
Balanza electrónica portátil | |
224,00 x 149,00 x 73,000 mm | |
224,00 mm | |
149,00 mm | |
2,90 in | |
8,80 in | |
123 mm | |
Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas AA (no incluidas) |
RS232 (disponible como accesorio) USB (disponible como accesorio) | |
3000 g | |
0,100000 g | |
En un aula o laboratorio | |
0,100000 g | |
TA3001 | |
0,100000 g | |
10°C a 40°C | |
224 x 149 x 73 mm | |
8,80 in | |
5,90 in | |
124 mm | |
73,000 mm | |
224,00 mm | |
1,3 kg |