Learn More
Ohaus™ Balanza electrónica portátil
Produce resultados de pesaje precisos y fiables en una balanza práctica y compacta. Las balanzas portátiles Ohaus™ Traveler™ se han diseñado con un exclusivo cortavientos que ofrece capacidad de pesaje durante su uso y se pueden apilar para su almacenamiento. Disponibles en diversas capacidades.
198.00€ - 419.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | OIML F2 o clase ASTM 4 |
---|---|
Tipo de conexión | RS232 (disponible como accesorio) USB (disponible como accesorio) |
Tipo de pantalla | LCD |
Formato | Gramo, Newton |
Para utilizar con (aplicación) | En un aula o laboratorio |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11791258
|
Ohaus™
72202482 |
TA152 | 150 g | 0,010000 g | |||||
11701268
|
Ohaus™
72202483 |
TA302 | 300 g | 0,010000 g | |||||
11741268
|
Ohaus™
72202486 |
TA1501 | 1500 g | 0,100000 g | |||||
11751268
|
Ohaus™
72202487 |
TA3001 | 3000 g | 0,100000 g | |||||
11761268
|
Ohaus™
72202489 |
TA5000 | 5000 g | 1,000000 g | |||||
15379052
|
Ohaus™
72202485 |
TA501 | 500 g | 0,100000 g | |||||
11711268
|
Ohaus™
83997626 |
TA502 | 500 g | 0,010000 g | |||||
Descripción
El exclusivo cortavientos del Traveler™ es lo que marca la diferencia en este equilibrio portátil. El diseño de pesaje protege la celda de carga frente a alteraciones para garantizar la precisión del pesaje. Con la combinación correcta de rendimiento y características, Traveler ofrece un gran valor para todas las aplicaciones básicas de pesaje.
- Cortavientos con capacidad de pesaje: Diseñado con una pieza central fácil de quitar que proporciona protección en entornos difíciles al tiempo que mantiene la velocidad de pesaje
- Apilables: El exclusivo diseño del cortavientos se ha realizado teniendo en cuenta las posibilidades de almacenamiento y permite apilar las balanzas cuando no se utilizan
- Navecilla de pesaje integrada: La pieza central del cortavientos se puede quitar y convertir en una navecilla de pesaje cuando se le da la vuelta
- Conectividad USB o RS232: Diseño con opciones de interfaz fáciles de instalar, que proporcionan una salida de peso a una impresora Ohaus o PC
- Batería o alimentación de CA: Utiliza cuatro (4) pilas AA con desconexión automática y también puede funcionar con la fuente de alimentación de CA incluida
Especificaciones
OIML F2 o clase ASTM 4 | |
LCD | |
En un aula o laboratorio | |
Carcasa de ABS, plato de acero inoxidable | |
De 10 °C a 40 °C | |
224 x 149 x 73 mm | |
8,80 in | |
5,90 in | |
2,90 in | |
8,80 in | |
1,3 kg |
RS232 (disponible como accesorio) USB (disponible como accesorio) | |
Gramo, Newton | |
Protector contra turbulencias, adaptador de CA, pesar debajo del gancho, bloqueo para transporte, abrazadera de seguridad, interruptor de bloqueo manual | |
3 s | |
Balanza electrónica portátil | |
224,00 x 149,00 x 73,000 mm | |
224,00 mm | |
149,00 mm | |
73,000 mm | |
224,00 mm | |
Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas AA (no incluidas) |