Learn More
WTW™ Fotómetro portátil
pHotoFlex™ STD portátil con óptica LED de bajo consumo está equipado con 6 longitudes de onda y un adaptador plegable para diversas aplicaciones
Marca:  WTW™ 251105
1920.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12611695
  • 2020.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Photoflex™ STD portátil con óptica LED de bajo consumo está equipado con 6 longitudes de onda y un adaptador plegable para diversas aplicaciones con cubetas de 16 y 28 mm, incluso para las concentraciones más pequeñas. Con más de 180 programas para parámetros estándar y coloración, así como una multitud de kits de prueba, desde cubetas certificadas por lote hasta reactivos en polvo económicos, es adecuado para la monitorización de las oficinas de salud a través de la monitorización ambiental hasta los laboratorios de servicio. Una lista de favoritos para las pruebas más utilizadas, los números de identificación de muestras y más de 3000 mediciones por juego de baterías facilitan las mediciones de campo. Un elegante mecanismo de plegado permite cambiar fácilmente entre los dos tamaños de cubetas sin necesidad de cambiar el portacubetas. El software de PC opcional LSdata ofrece una evaluación de datos conforme a GLP con filtros de datos y la introducción de hasta 10 programas definidos por el usuario, calcularlos automáticamente como un método y guardarlos en pHotoFlex™. Para trabajar cómodamente en el campo, hay disponible un juego de maletines como laboratorio móvil con una superficie de trabajo y un compartimento de almacenamiento, así como una gran cantidad de accesorios, como pipetas y cubetas y baterías de repuesto. Para su uso en laboratorio, el fotómetro se puede utilizar junto con una LabStation (opcional) con alimentación suministrada en el emplazamiento y equipada con un lector de códigos de barras externo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Fotómetro portátil
LED
1,5 V
LED
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
WTW™ Fotómetro portátil > Tipo de producto: Fotómetro portátil