Learn More
Liebherr™ Positive Cabinet with White Epoxy Body and Glass Door
Positive Cabinet with White Epoxy Body and Glass Door is a fridge constructed of a white epoxy steel body with anti-corrosion treatment
1490.00€
Especificaciones
Intervalo de temperatura 2°C to 15°C
Refrigerante R-600a
Modelo de puerta Vidrio
Material de la cabina Epoxy
Interior Polystyrene
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Estantes Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Estantes Precio Cantidad y disponibilidad  
17239240
Ver documentos Detalles de la promoción
Liebherr™
MRFVC3511
347 L 4
1490.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Fully automatic defrost
  • Mechanical thermostat
  • Digital temperature display on door
  • Closed door secure controls
  • Easyclean tank thermoformed in food grade PS
  • White epoxy steel body with anti-corrosion treatment
  • High density 50 mm thick insulation without HFC
  • Fan stops when the door is opened
  • Reversible door with lock and automatic recall
  • LED lighting with independent switch positioned positioned laterally
  • Plastic coated steel grilles, max load 45 kg, removable with the door open at 90°
  • Easily replaceable clip-on magnetic door seal
  • R-600a clean fluid
fridge,white,epoxy,digital,display,R-600a
Especificaciones
Especificaciones
2°C to 15°C
Vidrio
Polystyrene
Static
2 A
R-600a
Epoxy
Digital on Door
Automático
230 V
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Liebherr™ Positive Cabinet with White Epoxy Body and Glass Door