Learn More
Acetato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11437797
Acetato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437797
500 g
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11437797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16321.36
Solicitar formato a granel o personalizado
El acetato de potasio se utiliza como descongelante para eliminar la nieve y el hielo de la superficie, y se considera un sustituto del cloruro de calcio y del cloruro de magnesio. Se utiliza como aditivo alimentario, como tampón en la investigación biológica, como agente extintor en extintores de clase K y como catalizador en la producción de polímeros de poliuretano. Se utiliza para la precipitación de proteínas unidas al sulfato de dodecilo, lo que hace que se eliminen las proteínas del ADN. Desempeña un papel importante en la conservación, fijación y momificación de los tejidos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el acetato de potasio se utiliza como descongelante para eliminar la nieve y el hielo de la superficie, y se considera un sustituto del cloruro de calcio o del cloruro de magnesio. Se utiliza como aditivo alimentario, como tampón en la investigación biológica, como agente extintor utilizado en extintores de clase K y como catalizador para la producción de polímeros de poliuretano. Se utiliza para la precipitación de las proteínas unidas al sulfato de dodecilo, con lo que se eliminan las proteínas del ADN. Desempeña un papel importante en la preservación de los tejidos, la fijación y la momificación.
Solubilidad
soluble en agua, alcohol y amoníaco. Insoluble en acetona y éter.
Notas
higroscópico. Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-08-2
Fórmula molecular C2H3KO2
Peso molecular (g/mol) 98.142
Número MDL MFCD00012458
Clave InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nombre IUPAC potasio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium acetate
Punto de fusión 292 °C
Densidad 1.57
Cantidad 500 g
Beilstein 3595449
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7605
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and ammonia. Insoluble in acetone and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10250429 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA16321.0C,A16321.36,A16321.0E
Número de lote10248041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2023 Catalog NumberA16321.0C,A16321.36,A16321.0E
Número de lote10241600 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/07/2022 Catalog NumberA16321.0C,A16321.36,A16321.0E
Número de lote10238095 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA16321.0C,A16321.36,A16321.0E
Número de lote10239151 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA16321.0C,A16321.36,A16321.0E
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Acetato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >