Learn More
Carbonato de potasio, anhidro, certificado AR de análisis, cumple con la especificación analítica de la farmacopea europea, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Descripción
CK2O3, número de CAS-584-08-7, carbonato de potasa, ácido carbónico, sal dipotásica, dipotasio carbónico, carbonato de potasio, potasa, anhidro, sal de tártaro, 500 g, blanco, 138,21 g/mol, BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 891 °C |
Color | Blanco |
pH | Desde 11,5 hasta 12 |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 500 g |
Nombre IUPAC | dipotasio carbónico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.21g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium carbonate
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Carbonato de potasio, anhidro, certificado AR de análisis, cumple con la especificación analítica de la farmacopea europea, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido