Learn More
Fisherbrand™ Pour-Boat Weighing Dishes
Dispenses samples easily without flexing the dish. Fisherbrand™ Pour-Boat Weighing Dishes can be used with microwave moisture analyzers.
3055.00€ - 6580.00€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Desechables | Desechables |
Material | Poliestireno |
Tipo | Plato de pesaje |
Grosor | 12 mil |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11324125
![]() |
Fisherbrand™
HS1419B |
Mediano: 83 x 132 x 26 mm |
6580.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11314125
![]() |
Fisherbrand™
HS1419A |
Pequeño: 43 x 58 x 13 mm |
3055.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Poliestireno flexible
- Platillas de fondo plano fabricados en poliestireno de 12 mm de espesor para una mejor resistencia, estabilidad y manipulación.
- Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
- Escala de temperatura de -10 a 70°C (14 a 158°F)
- Grado alimentario de la FDA.
Especificaciones
Plano | |
Poliestireno | |
12 mil |
Desechables | |
Plato de pesaje |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Pour-Boat Weighing Dishes