Learn More
Buerkle™ Tomamuestras desechables PowderDispo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Diseñado para muestrear secciones transversales de sustancias polvorientas o ligeramente cohesivas. El Tomamuestras Desechable PowderDispo Buerkle™ puede tomar muestras de bolsas o recipientes similares con su lanza. Hay disponibles variedades estériles y no estériles.
Marca:  Buerkle™ 5393-5522
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10517045
  • 182.00€ / paquete de 20
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tomamuestras desechable ideal para muestras de sección transversal de polvo o ligeramente sustancias cohesivas
  • Se pueden tomar muestras completas de todas las capas de bolsas o más pequeñas contenedores con la lanza
  • Sala limpia fabricada
  • Las variedades estériles se esterilizan mediante rayos gamma
Especificaciones
Especificaciones
Sampler
No esterilizable en autoclave
100 mL
No estéril
500 mm
HDPE
3,38 oz
Sí
21 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Buerkle™ Tomamuestras desechables PowderDispo > Longitud: 500 mm; capacidad: 100 ml; no estéril