Learn More
Buerkle™ Tomamuestras desechables PowderDispo
Diseñado para muestrear secciones transversales de sustancias polvorientas o ligeramente cohesivas. El Tomamuestras Desechable PowderDispo Buerkle™ puede tomar muestras de bolsas o recipientes similares con su lanza. Hay disponibles variedades estériles y no estériles.
Marca: Buerkle™ 5393-5511
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tomamuestras desechable ideal para muestras de sección transversal de polvo o ligeramente sustancias cohesivas
- Se pueden tomar muestras completas de todas las capas de bolsas o más pequeñas contenedores con la lanza
- Sala limpia fabricada
- Las variedades estériles se esterilizan mediante rayos gamma
Especificaciones
Sampler | |
No esterilizable en autoclave | |
60 mL | |
Estéril | |
300 mm |
HDPE | |
2,03 oz | |
Sí | |
21 mm |
Topsellers toma muestras farmaceutica
Tamaño : 613.5 kB
Topsellers toma muestras alimentos solidos
Tamaño : 889.2 kB
Topsellers pharma sampling
Tamaño : 611.7 kB
Topsellers muestreadores solo uso
Tamaño : 1.3 MB
Topsellers food sampling solids
Tamaño : 887.8 kB
Topsellers disposamplers
Tamaño : 1.3 MB
Brochure LaboPlast SteriPlast DispoSampler
Tamaño : 587.7 kB
Folleto LaboPlast SteriPlast DispoSampler
Tamaño : 589.3 kB
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
244585 | Certificado de conformidad | 07/12/2024 | 5393-5511 |
242861 | Certificado de conformidad | 26/07/2024 | 5393-5511 |
242257 | Certificado de conformidad | 26/07/2024 | 5393-5511 |
241383 | Certificado de conformidad | 24/05/2024 | 5393-5511 |
235218 | Certificado de conformidad | 11/01/2024 | 5393-5511 |
Título del producto
Buerkle™ Tomamuestras desechables PowderDispo > Longitud: 300 mm; capacidad: 60 ml; estéril
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido