Learn More
Fisherbrand™ PowerPro 300
Descripción
- Diseñadas para su uso con sistemas de electroforesis horizontal y sistemas de electroforesis vertical OmniPage Mini
- Los protocolos preestablecidos integrados permiten a los usuarios crear y guardar protocolos para sus propios sistemas
- La pantalla TFT-LCD de 2,4 pulg. muestra los parámetros de funcionamiento actuales
- Permite al usuario examinar protocolos predefinidos y guardados
- Se puede utilizar con tensión constante, corriente constante o potencia constante, y puede almacenar hasta 30 programas con hasta 6 pasos cada uno
- La práctica tecla de pausa/reanudación permite detener temporalmente cualquier ciclo para la inspección del gel y continuar desde la misma posición
Especificaciones
De 1 a 700 mA / 1 mA | |
Modo constante: 9999 (min) con modo de alarma programable: 999 (min) con alarma | |
TFT-LCD de 2,4 pulg. | |
100-240 V |
Aplicaciones de electroforesis rutinarias | |
Fuente de alimentación para electroforesis | |
De 5 a 300 V / 1 V |
Título del producto
Fisherbrand™ PowerPro 300 > Fuente de alimentación para electroforesis
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido