Learn More
Bohlender™ Unión de rosca PPS HT BOLA™
Utilice estas uniones de rosca para la conexión de equipos y accesorios con roscas GL a tubos con paredes rígidas o a tubos fabricados con vidrio, plástico o metal. Las uniones de rosca PPS HT Bohlender™ BOLA™ son ideales para fijar sondas, termómetros, tubos de inmersión o cables en recipientes de reacción.
Marca:  Bohlender™ D629-62
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10145501
  • 85.22€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tapones de rosca de PPS en negro
  • Piezas internas: Un anillo en V de PPS, una junta tórica de FKM y un anillo cónico y uno de sellado de PTFE
  • Para tubos con un diámetro interior inferior a los 3 mm (no expuestos al medio)
  • Buena resistencia química
  • El medio solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Especificaciones
Junta de rosca HT
PPS
-50 °C
GL 18
10 bar
Conformidad con la FDA
Para tubos con DE de 8 mm
1 unidad
Negro
250°C