Learn More
Bohlender™ Unión de rosca PPS HT BOLA™
Utilice estas uniones de rosca para la conexión de equipos y accesorios con roscas GL a tubos con paredes rígidas o a tubos fabricados con vidrio, plástico o metal. Las uniones de rosca PPS HT Bohlender™ BOLA™ son ideales para fijar sondas, termómetros, tubos de inmersión o cables en recipientes de reacción.
26.61€ - 311.64€
Especificaciones
Tipo de producto | Junta de rosca HT |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | de -50 °C |
Cantidad de embalaje | 1 Unidad |
Color | Negro |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10649411
|
Bohlender™
D630-74 |
Para tubos con D.E. de 10mm | GL 25 |
38.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10207221
|
Bohlender™
D628-34 |
Para tubos con D.E. de 2mm | GL 14 |
32.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10649221
|
Bohlender™
D629-34 |
Para tubos con D.E. de 3mm | GL 18 |
26.61€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10318951
|
Bohlender™
D628-66 |
Para tubos con D.E. de 4mm | GL 14 |
27.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10609031
|
Bohlender™
D629-46 |
Para tubos con D.E. de 4mm | GL 18 |
29.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10421882
|
Bohlender™
D628-74 |
Para tubos con DE de 6 mm | GL 14 |
58.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10329141
|
Bohlender™
D630-54 |
Para tubos con D.E. de 6mm | GL 25 |
37.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10145501
|
Bohlender™
D629-62 |
Para tubos con DE de 8 mm | GL 18 |
85.22€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10287161
|
Bohlender™
D631-46 |
Para tubos con D.E. de 8mm | GL 32 |
117.66€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10787872
|
Bohlender™
D630-62 |
Para tubos con DE de 8 mm | GL 25 |
116.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10003541
|
Bohlender™
D630-80 |
Para tubos con DE de 12 mm | GL 25 |
133.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10756172
|
Bohlender™
D631-60 |
Para tubos con DE de 12 mm | GL 32 |
311.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Tapón de rosca de PPS negro
- Piezas internas: anillo en V de PPS, junta tórica FKM, anillo cónico de PTFE y anillo de sellado
- Para tubos con diámetros inferiores a 3 mm (no expuestos al medio)
- Buena resistencia química
- El medio solo está expuesto a PTFE
Especificaciones
Junta de rosca HT | |
de -50 °C | |
Negro | |
de 250 °C |
Conformidad con la FDA | |
1 Unidad | |
10 bar |