Learn More
Bohlender™ Piezas de repuesto internas HT de PPS/PTFE
Utilice estas piezas de repuesto de alta temperatura para diámetros de tubo por debajo de 3 mm, no expuestos al medio. Las piezas de repuesto internas HT de PPS/PTFE Bohlender™ constan de un anillo en V (PPS), un anillo cónico y un anillo de sellado (ambos de PTFE), así como de una junta tórica.
Marca: Bohlender™ D638-26
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Buena resistencia química
- Adecuados para temperaturas de - 50 a + 250 °C
Especificaciones
Piezas internas HT de repuesto de PPS/PTFE | |
PPS/PTFE | |
-50 °C | |
GL 14 | |
10 bar |
Conformidad con la FDA | |
Para tubos con DE de 1,6mm | |
1 unidad | |
Un anillo en V (PPS), un anillo cónico y uno de sellado (ambos de PTFE) y una junta tórica | |
de 250 °C |