Learn More
Bohlender™ Piezas de repuesto internas HT de PPS/PTFE
Utilice estas piezas de repuesto de alta temperatura para diámetros de tubo por debajo de 3 mm, no expuestos al medio. Las piezas de repuesto internas HT de PPS/PTFE Bohlender™ constan de un anillo en V (PPS), un anillo cónico y un anillo de sellado (ambos de PTFE), así como de una junta tórica.
29.20€ - 285.14€
Especificaciones
Tipo de producto | Piezas internas HT de repuesto de PPS/PTFE |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
Material | PPS/PTFE |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10165451
|
Bohlender™
D639-18 |
Para tubos con DE de 1,6mm | GL 18 |
70.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10737692
|
Bohlender™
D638-66 |
Para tubos con DE de 4 mm | GL 14 |
31.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10737522
|
Bohlender™
D638-78 |
Para tubos con DE de 6,35mm | GL 14 |
56.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10767692
|
Bohlender™
D640-54 |
Para tubos con DE de 6 mm | GL 25 |
31.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10505942
|
Bohlender™
D639-42 |
Para tubos con DE de 3,2 mm | GL 18 |
29.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10165111
|
Bohlender™
D642-40 |
Para tubos con DE de 10 mm | GL 45 |
285.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10105361
|
Bohlender™
D638-58 |
Para tubos con DE de 3,2 mm | GL 14 |
36.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10594782
|
Bohlender™
D638-10 |
Para tubos con DE de 0,8mm | GL 14 |
70.49€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10287451
|
Bohlender™
D638-26 |
Para tubos con DE de 1,6mm | GL 14 |
35.93€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Buena resistencia química
- Apto para temperaturas de -50 a +250°°C
Especificaciones
Piezas internas HT de repuesto de PPS/PTFE | |
PPS/PTFE | |
1 unidad | |
10 bar |
Conformidad con la FDA | |
-50 °C | |
Un anillo en V (PPS), un anillo cónico y uno de sellado (ambos de PTFE) y una junta tórica | |
de 250 °C |