Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de PEEK precortados en bobina de 5 pies
Los tubos de PEEK Thermo Scientific™ precortados en bobinas de 5 pies se pueden cortar a la longitud deseada.
Marca:  Thermo Scientific™ 37010
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10013984
Descripción
Descripción
Los tubos de PEEK Thermo Scientific™ precortados en bobinas de 5 pies se pueden cortar a la longitud deseada.
  • Amplia compatibilidad química
  • Biocompatible
  • Se puede utilizar con accesorios de apriete manual estándar
  • Resistentes a la mayoría de los disolventes orgánicos. Sin embargo, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el diclorometano, el THF y el DMSO no se recomiendan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
HPLC
0.010 pulg. de DI; 5 pies de longitud; azul
0,010 in
5 ft.
PEEK
Tubos de HPLC
HPLC
0.25 mm
1.524 m
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Tubos de PEEK precortados en bobina de 5 pies > 0,010 in de diámetro interno; 5 ft de longitud; azul
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.