Learn More
Fisherbrand™ Balanzas de precisión
Estas balanzas están perfectamente diseñadas para su centro de trabajo, ya que cuentan con conectividad RS232 para facilitar la comunicación, una pantalla retroiluminada y una sencilla interfaz que facilita su uso.
Marca: Fisherbrand™ 30488145
724.29 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- Conectividad RS-232 estándar para facilitar la transferencia de datos
- Plataforma de acero inoxidable
- Con dos pies ajustables para que el usuario pueda nivelar la balanza
- Indicador de nivel en la parte frontal: sin necesidad de mirar en la parte posterior de la balanza durante el proceso de nivelación
- Diseño inteligente y construcción duradera: su tamaño reducido ahorra espacio de sobremesa al tiempo que proporciona una gran superficie de pesaje
- La gran pantalla retroiluminada permite ver fácilmente los resultados
- Cuatro teclas mecánicas permiten un fácil manejo de los modos de aplicación básicos
- Los modos de pesaje incluyen pesaje, recuento de piezas y porcentaje de peso
- Incluye adaptador de CA
- Certificaciones: FCC, CE
- Dos años de garantía
Especificaciones
Interno | |
RS232 | |
Pantalla LCD retroiluminada | |
Adaptador de CA | |
20 g | |
0,01 g | |
Balanza de precisión | |
Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual | |
180 mm | |
0,5 A |
GLP con cumplimiento de impresora opcional | |
2200 g | |
0,01 g | |
0,02 g | |
FPRS2202 | |
1 s | |
2 años | |
317 x 201 x 93 mm | |
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA | |
50/60 Hz |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora