Learn More
WHEATON™ Snap/Clip Cap Vial
Snap/Clip Top Vials
Marca:  WHEATON™ 105000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30286524
  • 78.50€ / paquete de 190
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • WHEATON™ Snap/Clip Top Vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use the WHEATON™ 22 mm LDPE Snap/Clip Closure
  • Both the vials and caps are particularly suitable for the storage of powders and specimens due to the wide neck opening
  • The vials have a snap ring neck finish for the 'flip off' style 22 mm flexible low density polyethylene snap cap
  • Snap/Clip Top vials are available in sizes from 7 mL to 30 mL to allow flexibility in your sample storage
  • 22 mm LDPE snap caps are sold separately to the vials, and the one size fits all the vial sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Clear
Borosilicate Glass (Type 1, Class B)
Non-sterile
Autoclavable
34 mm
Vial
23.25 mm
No
7 mL
Snap/Clip Cap
190/Pk.
No
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
WHEATON™ Snap/Clip Cap Vial > Snap/Clip Cap Vial, 7 mL