Learn More
WHEATON™ Snap/Clip Cap Vial
Snap/Clip Top Vials
78.50€ - 292.00€
Especificaciones
Color | Clear |
---|---|
Material | Borosilicate Glass (Type 1, Class B) |
Precortados | No |
Esterilidad | Non-sterile |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
30286524
|
WHEATON™
105000 |
7 mL |
78.50€
paquete de 190 |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30286507
|
WHEATON™
105010 |
10 mL |
122.00€
paquete de 190 |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30286526
|
WHEATON™
105020 |
15 mL |
223.00€
paquete de 162 |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30286520
|
WHEATON™
105030 |
20 ml |
79.80€
paquete de 162 |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30286510
|
WHEATON™
105040 |
30 mL |
292.00€
paquete de 140 |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- WHEATON™ Snap/Clip Top Vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use the WHEATON™ 22 mm LDPE Snap/Clip Closure
- Both the vials and caps are particularly suitable for the storage of powders and specimens due to the wide neck opening
- The vials have a snap ring neck finish for the 'flip off' style 22 mm flexible low density polyethylene snap cap
- Snap/Clip Top vials are available in sizes from 7 mL to 30 mL to allow flexibility in your sample storage
- 22 mm LDPE snap caps are sold separately to the vials, and the one size fits all the vial sizes
Especificaciones
Clear | |
No | |
Autoclavable | |
Vial |
Borosilicate Glass (Type 1, Class B) | |
Non-sterile | |
Snap/Clip Cap | |
No |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
WHEATON™ Snap/Clip Cap Vial