Learn More
Gestigkeit Harry Precision Hotplate
Precision hotplates, PZ-series for continuous operation. Provide extremely accurate, uniform temperatures, even in plate corners and on edges.
Marca:  Gestigkeit Harry PZ72EB/400
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10269431
  • 3640.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para funcionamiento continuado.
  • Proporciona temperaturas extremadamente precisas y uniformes, incluso en las esquinas de las placas y en los bordes.
  • Superficie de calentamiento de aluminio anodizado pulido.
  • Controlador de temperatura controlado por microprocesador con ajuste de temperatura de hasta 99,9 en 0,1 °C, más de 99,9 en pasos de 1 °C. La temperatura real se muestra de forma continua.
  • Con el controlador de potencia independiente para ajustar el rendimiento a los requisitos de calefacción del 10 al 100 %.
  • El relé integrado permite la conexión directa de termómetros de contacto electrónicos.
  • Monitor de temperatura ajustable de 50 a 300 °C (con PZ 28-1, de 30 a 110 °C) para evitar temperaturas excesivas.
Especificaciones
Especificaciones
Placas calefactoras digitales
430 x 580 x 185 mm
Control por microprocesador
3300 W
Digital
2 x 400 V, N+PE
De 20 °C a 350 °C