Learn More
Gestigkeit Harry Precision Hotplate
Precision hotplates, PZ-series for continuous operation. Provide extremely accurate, uniform temperatures, even in plate corners and on edges.
2195.00€ - 3640.00€
Especificaciones
Pantalla | Digital |
---|---|
Tipo | Placas calefactoras digitales |
Tipo de controlador | Control por microprocesador |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Temperatura (métrico) | Tensión | Vataje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Temperatura (métrico) | Tensión | Vataje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10066211
|
Gestigkeit Harry
PZ14EB |
140 x 140 x 135 mm | De 20 °C a 350 °C | 230 V | 4500 W |
2195.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10086221
|
Gestigkeit Harry
PZ35EB |
350 x 350 x 155 mm | De 20 °C a 300 °C | 220 V | 2200 W |
2935.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10361082
|
Gestigkeit Harry
PZ72EB/230 |
430 x 580 x 185 mm | De 20 °C a 350 °C | 230 V | 3300 W |
3605.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10269431
|
Gestigkeit Harry
PZ72EB/400 |
430 x 580 x 185 mm | De 20 °C a 350 °C | 2 x 400 V, N+PE | 3300 W |
3640.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10769592
|
Gestigkeit Harry
PZ44EB/230 |
440 x 290 x 190 mm | De 20 °C a 450 °C | 230 V | 3300 W |
3525.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10066131
|
Gestigkeit Harry
PZ44EB/400 |
440 x 290 x 155 mm | De 20 °C a 450 °C | 2 x 400 V, N+PE | 3300 W |
3525.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10229341
|
Gestigkeit Harry
PZ60EB |
610 x 160 x 155 mm | De 20 °C a 350 °C | 230 V | 2000 W |
2880.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- For continuous operation.
- Provide extremely accurate, uniform temperatures, even in plate corners and on edges.
- Polished anodised aluminum heating surface.
- Microprocessor-controlled temperature controller with temperature setting up to 99.9 in 0.1°C steps, over 99.9 in 1°C steps. Actual temperature displayed continuously.
- With separate power controller for performance adjustment to the heating requirements from 10 to 100%.
- Built-in relay allows direct connection of electronic contact thermometers.
- Adjustable temperature monitor from 50 to 300°C (with PZ 28-1, 30 to 110°C) to prevent excess temperatures.
Especificaciones
Digital | |
Placas calefactoras digitales | |
Control por microprocesador |