Learn More
Heathrow Scientific™ Cajas de portaobjetos Premium Plus
Las cajas de portaobjetos de microscopio Heathrow Scientific™ Premium Plus pueden contener hasta 100 portaobjetos, mientras que el exclusivo almacenamiento lateral puede alojar un bolígrafo, desecante u otros objetos pequeños
Marca: Heathrow Scientific™ 120579F
Detalles adicionales : Peso : 1.30000kg
Descripción
- El diseño de rieles de portaobjetos garantiza un ajuste seguro que permite una colocación y una extracción sencillas de los portaobjetos
- La cuadrícula de numeración de ubicación central permite organizar los portaobjetos de forma sencilla con una fácil visualización de los números de ubicación
- El bloqueo deslizante proporciona un almacenamiento seguro con unos símbolos de bloqueo y desbloqueo que se identifican fácilmente
- Puede utilizarse una abrazadera de plástico de 2 mm para un almacenamiento más seguro
- La tarjeta de inventario puede extraerse y volverse a colocar para escribir sin problemas en superficies planas
- La caja presenta un diseño moderno con una textura de superficie ondulada
- Forro de espuma EVA en la parte inferior para mantener los portaobjetos de forma segura en su lugar y protegerlos frente a daños
Especificaciones
Caja para portaobjetos | |
100 | |
Caja de portaobjetos Premium Plus | |
8,2 x 7,7 x 1,3 pulg | |
Portaobjetos para microscopía | |
3,2 cm | |
8,2 in | |
20,32 cm | |
5 paq. | |
7,7 in | |
19,5 cm | |
Espuma EVA |
Rojo | |
Horizontal | |
100 portaobjetos (26 × 76 mm) | |
Histología | |
0,5 in | |
Tarjeta de inventario | |
20,7 cm | |
ABS, polipropileno | |
Rectangulares | |
7,35 in | |
18,67 cm |