Learn More
Heathrow Scientific™ Cajas de portaobjetos Premium Plus
Las cajas de portaobjetos de microscopio Heathrow Scientific™ Premium Plus pueden contener hasta 100 portaobjetos, mientras que el exclusivo almacenamiento lateral puede alojar un bolígrafo, desecante u otros objetos pequeños
59.05€
Especificaciones
Compartimentos | 100 |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Horizontal |
Descripción | Caja de portaobjetos Premium Plus |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 8,2 x 7,7 x 1,3 pulg |
Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos para microscopía |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15810086
|
Heathrow Scientific™
120576F |
Azul |
59.05€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15820086
|
Heathrow Scientific™
120577F |
Naranja |
59.05€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15840086
|
Heathrow Scientific™
120579F |
Rojo |
59.05€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15850086
|
Heathrow Scientific™
120592F |
Morado |
59.05€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15860086
|
Heathrow Scientific™
120593F |
Surtido |
59.05€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15830086
|
Heathrow Scientific™
120578F |
Verde |
59.05€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- El diseño de rieles de portaobjetos garantiza un ajuste seguro que permite una colocación y una extracción sencillas de los portaobjetos
- La cuadrícula de numeración de ubicación central permite organizar los portaobjetos de forma sencilla con una fácil visualización de los números de ubicación
- El bloqueo deslizante proporciona un almacenamiento seguro con unos símbolos de bloqueo y desbloqueo que se identifican fácilmente
- Puede utilizarse una abrazadera de plástico de 2 mm para un almacenamiento más seguro
- La tarjeta de inventario puede extraerse y volverse a colocar para escribir sin problemas en superficies planas
- La caja presenta un diseño moderno con una textura de superficie ondulada
- Forro de espuma EVA en la parte inferior para mantener los portaobjetos de forma segura en su lugar y protegerlos frente a daños
Especificaciones
100 | |
Caja de portaobjetos Premium Plus | |
Portaobjetos para microscopía | |
3,2 cm | |
8 in | |
20,32 cm | |
5 paq. | |
7,7 in | |
19,5 cm | |
Espuma EVA |
Horizontal | |
8,2 x 7,7 x 1,3 pulg | |
1,3 in | |
Tarjeta de inventario | |
20,7 cm | |
ABS, polipropileno | |
Rectangulares | |
7,35 in | |
18,67 cm |