Learn More
Liebherr™ Congelador con altura de mesa con refrigeración estática Premium
Ahorre espacio y energía. El congelador con altura de mesa Liebherr™ con refrigeración estática es una unidad muy eficiente que encaja perfectamente debajo o sobre un mostrador. Diseñado para ofrecer un mejor rendimiento de congelación y temperaturas estables. Disponible con cajones de cestilla de alambre o sólidos.
Marca: Liebherr™ GGU 1500
1797.72 EUR hasta el 2024-12-15
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Estabilidad y control de la temperatura óptimos- Evaporador de gran superficie para una mejor refrigeración y una congelación más rápida del contenido
- Ventilador de alta eficiencia para mantener una temperatura constante en el interior
- Control de temperatura regulable, hasta – 26 °C
- Indicador digital de la temperatura con botones de control táctil
- Alarmas acústicas para indicar si la temperatura ha subido o la puerta está abierta
- Cuerpo revestido o de acero inoxidable con patas ajustables
- Revestimiento de poliestireno termoformado compuesto de una sola lámina para facilitar limpieza
- Tres rejillas o estantes sólidos de 15 cm, más un cestillo de 17 cm en la parte inferior
- Las puertas reversibles con cierre automático tienen bisagras intercambiables que se puedan colgar a la derecha o a la izquierda
- Robusta cerradura de acero sólido para asegurar muestras y productos de laboratorio valiosos
- El asa ergonómica garantiza una apertura sin esfuerzo, incluso cuando la puerta se utiliza con frecuencia
- Es muy eficiente energéticamente y utiliza un refrigerante ecológico
Especificaciones
-9°C a -26°C | |
Acero revestido | |
3 De plástico, debajo de los cajones | |
De plástico macizo (3) y alambre recubierto (1). extraíbles | |
Blanco | |
GGU1500 | |
44,3 cm | |
47,4 cm | |
220/240 V | |
50 Hz | |
0,72 kWh/24 h. | |
42 kg |
Acero revestido | |
Poliestireno blanco | |
24 kg | |
4 | |
Estática | |
60 cmAn x 61,5 cmF x 83 cmAl | |
67,6 cm | |
0,6 A | |
220 - 240 V 50 Hz 100 W | |
100 W | |
R600A | |
40 kg |