Learn More
Liebherr™ Congelador con altura de mesa y refrigeración estática Premium
Ahorre espacio y energía. El congelador con altura de mesa Liebherr™ con refrigeración estática es una unidad muy eficiente que encaja perfectamente debajo o sobre un mostrador. Diseñado para ofrecer un mejor rendimiento de congelación y temperaturas estables. Disponible con cajones de cestilla de alambre o sólidos.
1175.00€ - 2245.00€
Especificaciones
Intervalo de temperatura | -9°C a -26°C |
---|---|
Estantes | 3 De plástico, debajo de los cajones |
Capacidad del estante (métrico) | 24 kg |
N.º de cajones | 4 |
Tipo de condensador | Estática |
Código de producto | Marca | Cajones | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cajones | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12048281
|
Liebherr™
GGU 1500 |
De plástico macizo (3) y alambre recubierto (1). extraíbles | Blanco |
2245.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12576156
|
Liebherr™
GGU 1500 |
De plástico macizo (3) y alambre recubierto (1). extraíbles | Blanco |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Control y estabilidad de temperatura óptimos- Evaporador de gran superficie para un mejor rendimiento de enfriamiento y una congelación más rápida del contenido interior
- Ventilador de gran eficiencia para ofrecer temperaturas internas uniformes
- Control de temperatura ajustable, hasta - 26 °C
- Pantalla digital de temperatura con botones de control táctiles
- Alarmas sonoras de altas temperaturas y puerta abierta
- Carrocería de acero inoxidable o con recubrimiento con patas ajustables
- Revestimiento de poliestireno termoformado fabricado a partir de una sola hoja para una fácil limpieza
- Tres estantes sólidos o de rejilla de 15 cm, además de un cestillo inferior de 17 cm
- Puertas reversibles de cierre automático con bisagras intercambiables para apertura derecha o izquierda
- Cierre de puerta de acero sólido para proteger los productos de laboratorio y las muestras valiosas
- Asa ergonómica que garantiza una apertura sin esfuerzo incluso cuando la puerta se utiliza con frecuencia
- Gran eficiencia energética y utiliza refrigerante ecológico
Especificaciones
-9°C a -26°C | |
24 kg | |
Estática | |
67,6 cm | |
0,6 A | |
50 Hz | |
42 kg |
3 De plástico, debajo de los cajones | |
4 | |
44,3 cm | |
47,4 cm | |
220/240 V | |
R600A |