Learn More
BD Prepared Bottled Media: Tryptic Soy Broth, Wide Mouth Bottle
For the detection of microorganisms from pharmaceutical, food, environmental, or water testing samples
Marca: BD 257486
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Listo para su uso.
- El nivel de garantía de esterilidad de 10-6 reduce el riesgo de falsos positivos
- Esterilizado terminalmente en autoclave
- Cumple los requisitos armonizados de USP, EP y JP para pruebas de esterilidad y los requisitos de CLSI para recuperación
Especificaciones
Tapón de lengüeta | |
Líquido | |
Caldo tríptico de soja | |
Frasco | |
130 mm |
Ámbar | |
Estados Unidos | |
100 mL | |
100 mL | |
48 mm |