missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Prepared Bottled Media: Tryptic Soy Broth, Wide Mouth Bottle
For the detection of microorganisms from pharmaceutical, food, environmental, or water testing samples
8.95€
Especificaciones
Tipo de tapón | Tapón de lengüeta |
---|---|
Color | Ámbar |
Formulario | Líquido |
Origen de fabricación | Estados Unidos |
Tipo de medios | Caldo tríptico de soja |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11932805
|
BD
257486 |
100 mL |
8.95€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 12-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Ready for immediate use
- Sterility Assurance Level of 10-6 reduces risk of false positives
- Terminally autoclaved
- Conforms to Harmonized USP, EP, and JP requirements for sterility tests and to CLSI requirements for recovery
Especificaciones
Tapón de lengüeta | |
Líquido | |
Caldo tríptico de soja | |
130 mm |
Ámbar | |
Estados Unidos | |
Frasco | |
48 mm |