Learn More
Afora™ Embudos de adición con presión compensada
Marca:  Afora™ 1103/E
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11991149
  • 199.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricados en vidrio de borosilicato 3.3
Llaves intercambiables
Se suministran con tapón de plástico
El sistema de aseguramiento de la calidad de AFORA está certificado según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008
Posibilidad de fabricar otros volúmenes según las necesidades del cliente. Consultar con el servicio de Atención al Cliente
Especificaciones
Especificaciones
250 ml
Vidrio