Learn More
Afora™ Embudos de adición con presión compensada
156.00€ - 199.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11981139
|
Afora™
1102/E |
100 ml |
156.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11991149
|
Afora™
1103/E |
250 ml |
199.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Fabricados en vidrio de borosilicato 3.3Llaves intercambiables
Se suministran con tapón de plástico
El sistema de aseguramiento de la calidad de AFORA está certificado según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008
Posibilidad de fabricar otros volúmenes según las necesidades del cliente. Consultar con el servicio de Atención al Cliente
Especificaciones
Vidrio |