Learn More
Epredia™ PrintMate™ Biopsy Cassettes
Epredia™ PrintMate Cassettes™ are designed to contain incised tissue safely and securely for tissue processing, embedding and sectioning. PrintMate Cassettes provide exceptional scanning accuracy and reliability when used with the Epredia™ PrintMate™ and Epredia™ SlideMate™ barcode scanner.
Marca: Epredia™ B851110GN
Detalles adicionales : Peso : 3.17600kg
Descripción
Diseñados para ofrecer rendimiento y comodidad al usuario, la gama de casetes PrintMate se ha optimizado para un flujo de trabajo e impresión superiores con los sistemas de impresión PrintMate Classic y PrintMate AS. La cara de impresión uniforme y texturizada proporciona la superficie óptima para una impresión de alta calidad en todo momento. Para obtener información adicional, los lados derecho e izquierdo están texturizados para una escritura clara con bolígrafos adecuados. Los cierres de la tapa se han ajustado para facilitar su uso gracias a una baja fuerza de apertura y cierre, al tiempo que proporcionan la seguridad necesaria durante el procesamiento. Disponibles en tubos para carga automática o sueltos para uso manual, así como en doce colores para una mejor identificación del flujo de trabajo.Especificaciones
Poros cuadrados pequeños | |
10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | |
Sí | |
Casete para biopsia PrintMate para impresoras PrintMate |
Tapas separadas incluidas | |
Reversible | |
Verde |