Learn More
Epredia™ Casetes para biopsia PrintMate™
Epredia™ PrintMate Cassettes™ are designed to contain incised tissue safely and securely for tissue processing, embedding and sectioning. PrintMate Cassettes provide exceptional scanning accuracy and reliability when used with the Epredia™ PrintMate™ and Epredia™ SlideMate™ barcode scanner.
29.99€ - 144.00€
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15487604
|
Epredia™
A84210050 |
Aqua | N/A | N/A | N/A | ||||||
16313986
|
Epredia™
B851080BE |
Beige | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. |
144.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15497604
|
Epredia™
A84210051 |
Azul | N/A | N/A | N/A | ||||||
16232321
|
Epredia™
B851080BL |
Azul | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. |
138.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15407614
|
Epredia™
A84210052 |
Verde | N/A | N/A | N/A | ||||||
16323986
|
Epredia™
B851080GN |
Verde | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. |
138.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15417614
|
Epredia™
A84210053 |
Gris | N/A | N/A | N/A | ||||||
16333986
|
Epredia™
B851080GY |
Gris | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. |
138.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15427614
|
Epredia™
A84210054 |
Lila | N/A | N/A | N/A | ||||||
16343986
|
Epredia™
B851080LA |
Lavanda | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. |
138.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15437614
|
Epredia™
A84210055 |
Naranja | N/A | N/A | N/A | ||||||
16353986
|
Epredia™
B851080LG |
Verde claro | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. |
138.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15447614
|
Epredia™
A84210056 |
Rosa | N/A | N/A | N/A | ||||||
16363986
|
Epredia™
B851080LI |
Lila | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. |
138.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15457614
|
Epredia™
A84210057 |
Tan | N/A | N/A | N/A | ||||||
16373986
|
Epredia™
B851080OR |
Naranja | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. |
138.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15467614
|
Epredia™
A84210058 |
Blanco | N/A | N/A | N/A | ||||||
16383986
|
Epredia™
B851080PK |
Rosa | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. |
138.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15477614
|
Epredia™
A84210059 |
Yellow | N/A | N/A | N/A | ||||||
16393986
|
Epredia™
B851080TN |
Canela | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. |
138.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
16303996
|
Epredia™
B851080WH |
Blanco | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. |
138.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
16313996
|
Epredia™
B851080YW |
Amarillo | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. |
138.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
16354016
|
Epredia™
B851110BE |
Beige | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total |
113.00€
paquete de 750 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
16364016
|
Epredia™
B851110BL |
Azul | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total |
113.00€
paquete de 750 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
16374016
|
Epredia™
B851110GN |
Verde | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total |
113.00€
paquete de 750 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
16384016
|
Epredia™
B851110GY |
Gris | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total |
113.00€
paquete de 750 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
16394016
|
Epredia™
B851110LA |
Lavanda | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total |
113.00€
paquete de 750 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
16304026
|
Epredia™
B851110LG |
Verde claro | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total |
113.00€
paquete de 750 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
16314026
|
Epredia™
B851110LI |
Lila | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total |
113.00€
paquete de 750 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
16324026
|
Epredia™
B851110OR |
Naranja | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total |
118.00€
paquete de 750 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
16334026
|
Epredia™
B851110PK |
Rosa | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total |
113.00€
paquete de 750 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
16344026
|
Epredia™
B851110TN |
Canela | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total |
113.00€
paquete de 750 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
16354026
|
Epredia™
B851110WH |
Blanco | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total |
113.00€
paquete de 750 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
16364026
|
Epredia™
B851110YW |
Amarillo | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total |
113.00€
paquete de 750 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Designed for performance and user convenience, the PrintMate cassette range has been optimized for superior workflow and printing with the PrintMate Classic and PrintMate AS printing systems. The even, textured printing face provides the optimal surface for high-quality printing every time. For additional information, the right and left sides are textured for clear handwriting with suitable pens. The lid catches have been adjusted for ease of use with low force opening and closing, while still giving the security needed while processing.Available in tubes for automatic loading or loose for manual use, and in twelve colors for enhanced workflow identification.
Especificaciones
Yes |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Epredia™ Casetes para biopsia PrintMate™