Learn More
Techsit™ Silla alta antielectrostática (ESD) para uso en salas blancas. Serie Pro-Tech Plus
Silla para uso en salas blancas de categoría 5 tapizada con vinilo negro antiestático ESD, aro reposapiés y deslizadores. Dispositivo cerrado, regulable y totalmente ergonómico.
en la oferta - 925.50€
Código de producto | Marca | dimColor | Finish | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | dimColor | Finish | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17743409
|
Techsit™
TS7911B |
925.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17763409
|
Techsit™
TS7911W |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||||
Descripción
- Silla alta para uso en salas blancas tapizada con vinilo antiestático ESD, con aro reposapiés regulable y deslizadores.
- Vinilo negro antiestático ESD fácil de limpiar
- Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la inclinación del respaldo.
- Diseño ergonómico y asiento y respaldo moldeados
- Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
- 150 kg de peso máximo Apta para uso en sala blanca de categoría 5
- BS EN61340-5-1 Conductividad 104 - 106 Ω
- Dispositivo cerrado, armazón exterior
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.