Learn More
Corning™ Accesorios ProCulture™
Dual angled sidearm fittings can be used for aseptically transferring medium into or out of angled sidearm spinner flasks or for sparging the medium with gases.
Marca:  Corning™ 4519-121
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10072102
  • 583.18€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Los accesorios con patillas en ángulo doble se pueden utilizar para transferir medios asépticamente dentro o fuera de los matraces giratorios con patillas en ángulo o para inyectar el medio con gases.
  • Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
  • Dos tubos de acero inoxidable 316, que se extienden hasta el fondo del matraz, se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de óxido de polifenileno modificadas con empalmes integrados.
  • Los conectores son totalmente esterilizables en autoclave.
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Naranja
2 tubos; estilo de tubo: Angular
6,35/3,17 mm
Se utiliza para dispersar el medio de cultivo celular con gases para mejorar la producción de células.Â
Inserto, junta tórica, tapón de rosca, tapón de sellado
Brazo lateral doble
Autoclavable
Tapón de rosca
Polipropileno
45 mm
Acero inoxidable
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 8 l
Unidad
GL 45