Learn More
Corning™ Accesorios ProCulture™
Dual angled sidearm fittings can be used for aseptically transferring medium into or out of angled sidearm spinner flasks or for sparging the medium with gases.
271.26€ - 626.58€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
N.º por caja | Unidad |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Diámetro del tubo (métrico) | Descripción | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Diámetro del tubo (métrico) | Descripción | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10676273
|
Corning™
4519-150 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 1 l | 3,17 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral doble |
501.99€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10184112
|
Corning™
4519-174 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 500 l | 6,35/3,17 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral doble |
555.39€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10032212
|
Corning™
4519-163 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 3 l | 6,35 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral combinado |
508.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10377142
|
Corning™
4519-151 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 3 l | 3,17 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral doble |
508.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10072102
|
Corning™
4519-121 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 8 l | 6,35/3,17 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral doble |
562.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10718764
|
Corning™
4519-152 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 6 l | 3,17 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral doble |
521.93€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10032142
|
Corning™
4519-153 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 8 l | 3,17 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral doble |
536.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10511853
|
Corning™
4519-154 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 1 l | 6,35 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral doble |
501.99€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10052152
|
Corning™
4519-155 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 3 l | 6,35 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral doble |
508.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10307292
|
Corning™
4519-157 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 8 l | 6,35 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral doble |
536.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10521853
|
Corning™
4519-156 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 6 l | 6,35 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral doble |
521.93€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10377382
|
Corning™
4519-158 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 1 l | 3,17 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral |
501.99€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10799524
|
Corning™
4519-160 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 6 l | 3,17 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral |
521.93€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10511683
|
Corning™
4519-161 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 8 l | 3,17 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral |
536.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10767424
|
Corning™
4519-168 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 6 l | 3,17 mm | 3 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral triple |
560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10072162
|
Corning™
4519-159 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 3 l | 3,17 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral combinado |
508.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10757424
|
Corning™
4519-167 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 3 l | 3,17 mm | 3 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral triple |
556.06€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10770295
|
Corning™
4519-165 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 8 l | 6,35 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral |
536.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10133732
|
Corning™
4519-162 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 1 l | 6,35 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral combinado |
501.99€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10285792
|
Corning™
4519-166 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 1 l | 3,17 mm | 3 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral triple |
543.41€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10482802
|
Corning™
4519-169 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 8 l | 3,17 mm | 3 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral triple |
566.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10012122
|
Corning™
4519-170 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 15 l | 6,35 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral doble |
607.31€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10777614
|
Corning™
4519-171 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 15 l | 6,35 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral |
607.31€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10550723
|
Corning™
4519-176 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 8 l y 15 l | 6,35 mm | 2 tubos; estilo de tubo: recto | Brazo lateral doble para la manipulación de líquidos |
626.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10443382
|
Corning™
4519-172 |
Matraces giratorios de mayor tamaño con brazos laterales verticales | 18 mm | 1 tubo | Brazo lateral |
271.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10377812
|
Corning™
4519-173 |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 1 l | 6,35/3,17 mm | 2 tubos; estilo de tubo: Angular | Brazo lateral doble |
562.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Description
- Dual angled sidearm fittings can be used for aseptically transferring medium into or out of angled sidearm spinner flasks or for sparging the medium with gases.
- Fittings are comprised of a PET insert with a fluorocarbon O-Ring and a polypropylene sealing cap.
- Two 316 stainless steel tubes, which extend to the bottom of the flask, are held in place by modified polyphenylene oxide thermoplastic nuts with integrated ferrules.
- The fittings are completely autoclavable.
Spare parts for sidearm fittings, see Cat. Nos. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR, and 1395LTMC
Specifications
Acero inoxidable | |
Unidad | |
Esterilizable en autoclave | |
No estéril |