Learn More
Corning™ Accesorios ProCulture™
Dual angled sidearm fittings can be used for aseptically transferring medium into or out of angled sidearm spinner flasks or for sparging the medium with gases.
Marca: Corning™ 4519-176
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Los accesorios con patillas en ángulo doble se pueden utilizar para transferir medios asépticamente dentro o fuera de los matraces giratorios con patillas en ángulo o para inyectar el medio con gases.
- Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
- Dos tubos de acero inoxidable 316, que se extienden hasta el fondo del matraz, se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de óxido de polifenileno modificadas con empalmes integrados.
- Los conectores son totalmente esterilizables en autoclave.
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
Specifications
2 tubos; estilo de tubo: recto | |
Acero inoxidable | |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 8 l y 15 l | |
Unidad | |
Autoclavable |
6,35 mm | |
Se utiliza para introducir el medio de forma aséptica en matraces giratorios de mayor tamaño con brazos laterales verticales durante el cultivo celular para mejorar la productividad del cultivo celular | |
Inserto, junta tórica, tapón de sellado | |
Brazo lateral doble para la manipulación de líquidos | |
No estéril |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction