Learn More
Corning™ Accesorios ProCulture™
Dual angled sidearm fittings can be used for aseptically transferring medium into or out of angled sidearm spinner flasks or for sparging the medium with gases.
Marca: Corning™ 4519-173
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los accesorios con patillas en ángulo doble se pueden utilizar para transferir medios asépticamente dentro o fuera de los matraces giratorios con patillas en ángulo o para inyectar el medio con gases.
- Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
- Dos tubos de acero inoxidable 316, que se extienden hasta el fondo del matraz, se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de óxido de polifenileno modificadas con empalmes integrados.
- Los conectores son totalmente esterilizables en autoclave.
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
Especificaciones
2 tubos; estilo de tubo: Angular | |
Acero inoxidable | |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 1 l | |
Unidad | |
Autoclavable |
6,35/3,17 mm | |
Se utiliza para dispersar el medio de cultivo celular con gases para mejorar la producción de células. | |
Inserto, junta tórica, tapón de sellado | |
Brazo lateral doble | |
No estéril |