Learn More
Corning™ Accesorios ProCulture™
Dual angled sidearm fittings can be used for aseptically transferring medium into or out of angled sidearm spinner flasks or for sparging the medium with gases.
Marca: Corning™ 4519-169
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se utiliza para asegurar sensores de pH, O2 o temperatura en matraces giratorios grandes con brazos laterales verticales
- Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
- Los 316 sensores se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de polióxido de fenileno modificadas con empalmes integrados.
- Los conectores son totalmente esterilizables en autoclave.
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
Especificaciones
3 tubos; estilo de tubo: Angular | |
Acero inoxidable | |
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 8 l | |
Unidad | |
Autoclavable |
3,17 mm | |
Se utiliza para dispersar el medio de cultivo celular con gases para mejorar la producción de células. | |
Inserto, junta tórica, tapón de sellado | |
Brazo lateral triple | |
No estéril |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction